missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf71 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 26322-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16804835

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Required for targeting of connexins to the plasma membrane.
Spécification

Spécification

C1orf71
Polyclonal
Unconjugated
CNST
C1orf71, CNST, Consortin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
163882, 226744
-20°C
Liquid
Western Blot
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6PJW8, Q8CBC4
CNST
C1orf71 Fusion Protein Ag23732
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions