Learn More
C20orf112 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène C20orf112
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16802435
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23746-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
16892425
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23746-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
C20orf112, also termed as chromosome 20 open reading frame 112, is a 436 amino acid protein, which consists of a relatively hydrophobic N terminal region and two putative small coiled-coil domains. C20orf112 may likely involve in endocytosis pathway and normal brain development. It also is required to mediate the cell energy response. The function of C20orf112 is still non-known and mechanism is required to further study.
Spécification
Spécification
C20orf112
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q6DIB4, Q96MY1
140688, 329540
C20orf112 Fusion Protein Ag20690
Primary
-20°C
NOL4L
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C20orf112, C20orf113
Nol4l
IgG
Antigen Affinity Chromatography