missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C21orf45 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C21orf45 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804395
|
Proteintech
25832-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894385
|
Proteintech
25832-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C21orf45, also named as MIS18A, C21orf46 and FASP1, is required for recruitment of CENPA to centromeres and normal chromosome segregation during mitosis. C21orf45 has dimer (∽52 kDa) and heterodimer(∽105 kDa) forms.Spécification
C21orf45 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9CZJ6, Q9NYP9 | |
54069, 66578 | |
C21orf45 Fusion Protein Ag22922 | |
Primary | |
-20°C | |
MIS18A |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B28, C21orf45, C21orf46, FAPP1 associated protein 1, FASP1, MIS18A, MIS18alpha, Protein Mis18 alpha | |
MIS18A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |