Learn More
Uvex™ C300 Wet Plus Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Revêtement SoftGrip sur la paume et les bouts des doigts pour une résistance élevée à l’abrasion
- La technologie Bamboo TwinFlex™ offre une protection contre les coupures de niveau C
- Climazone™ garantit un niveau maximal pour l’utilisateur
- Meilleure préhension dans des zones humides et des conditions de travail huileuses
- Exempt de substances nocives conformément à la norme Oeko-Tex™ 100
- Sans silicone, selon les tests d’impression
- Résistance à l’huile et à la graisse
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Élastomère haute performance (HPE) |
Couleur | Gris, Noir |
Matériau | Bambou, HPPE, PA |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 4X42C |
À utiliser avec (application) | Automobile, maintenance, tôlerie, assemblage de précision |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |