Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes gris clair
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3053304130550
Informations supplémentaires : Poids : 140.58000kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
1835 mm | |
Armoire pour produits chimiques | |
751 mm | |
revêtement époxy texturé | |
810 mm | |
156,00 kg | |
Gris anthracite, Gris clair | |
520 mm | |
Fenêtre fixe | |
6 | |
conforme NF EN 16121/16122 |
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
493 mm | |
Tôle d'acier | |
520 x 810 x 1950 mm | |
493 x 751 x 1835 mm | |
Extraíble | |
1950 mm | |
CS.195.081.WDFW | |
2 |