Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
911.60€ - 1759.60€
Spécification
Certifications/Conformité | conforme NF EN 16121/16122 |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 520 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 493 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire pour produits chimiques |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Description | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15964716
|
asecos™
3049404030498 |
Moyen | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune avertissement |
911.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15984716
|
asecos™
3049404030500 |
Moyen | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
927.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15954726
|
asecos™
3049404030507 |
Moyen | 3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
1155.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15964726
|
asecos™
3049404130498 |
Moyen | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite, Gris clair |
911.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15984726
|
asecos™
3049404130500 |
Moyen | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Gris clair |
927.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15954736
|
asecos™
3049404130507 |
Moyen | 3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) |
1155.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15914926
|
asecos™
3049704030508 |
Grande | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune |
1123.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934926
|
asecos™
3049704030510 |
Grande | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune |
1150.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15994926
|
asecos™
3049704030516 |
Grande | 4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
1484.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15914936
|
asecos™
3049704030518 |
Grande | 6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune |
1759.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15362898
|
asecos™
3049704130508 |
Grande | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) |
1123.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934936
|
asecos™
3049704130510 |
Grande | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) |
1150.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15549090
|
asecos™
3049704130518 |
Grande | 6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) |
1759.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
- Certificats : conforme à EN 16121/16122
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
493 mm | |
Armoire pour produits chimiques | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
revêtement époxy texturé | |
996 mm |
520 mm | |
Tôle d'acier | |
avec portes pliables | |
2 | |
1055 mm |