Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3049404030498
Informations supplémentaires : Poids : 73.98000kg
Code produit. 15964716
  • 911.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
  • Certificats  : conforme à EN 16121/16122
Spécification
Spécification
990 mm
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
493 mm
Tôle d'acier
520 x 1055 x 1105 mm
493 x 996 x 990 mm
Standard
1105 mm
CS.110.105.FD
2
Moyen
Armoire pour produits chimiques
996 mm
revêtement époxy texturé
1055 mm
82,00 kg
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune avertissement
520 mm
avec portes pliables
2
conforme NF EN 16121/16122