Learn More
Esculape Laboratoire™ Couverture anti-feu en fibre de verre pour armoire
Marque: Esculape Laboratoire™ 8020103
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Couverture anti-feu• 100% fibre de verre
• Sans amiante
• Conforme à la norme BS EN 1869
• Température de -20°C à +100°C
• Boîtier rouge extraplat en ABS résistant aux attaques chimiques avec fixation murale et ouverture frontale
• Etiquette phosphorescente et mode d'emploi symbolisé
• Position des poignées étudiée pour une mise en place instantanée de la couverture anti-feu
• Couverture réutilisable, peut être lavée à la main
• En cas de contamination ou de dégâts importants la couverture doit être jetée
• Couverture anti feu
Spécification
120 x 120 cm | |
Couverture anti-feu en fibre de verre pour armoire | |
Rouge | |
Fibre de verre |