Learn More
OHAUS™ Kit de câble et d’adaptateur
Pour une utilisation avec les balances Adventurer™ Pro, Pioneer™, Discovery et les humidimètres.
Marque: OHAUS™ 80252571
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Câble d’interface RS232 pour raccorder l’imprimante à matrice de points aux balances Adventurer™ Pro, Pioneer™, Discovery et aux humidimètres.Spécification
Imprimante Pioneer | |
Câble d’interface RS232 et adaptateur | |
Kit de câble et d’adaptateur |
Raccordement d’une imprimante à matrice de points aux balances Adventurer Pro et Pionner | |
1/boîte |