Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum déviées pour éviter le carottage
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
Marque: Cadence Science™ 4193
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
- Aiguilles de pénétration avec septum dévié pour éviter le carottage
- Pour une pénétration sans carottage des septa et des bouchons en caoutchouc impliquant des composés sensibles à l’air et pyrophoriques
Spécification
Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable (tube) | |
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire | |
2 po | |
12 Aiguilles |
18 G | |
Septum non perforant dévié | |
Aiguille de pénétration | |
Extrémité déviée |