Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pipetage de laboratoire
Embase en acier inox de type 316 avec tubulure en acier inox de type 316
258.00€ - 760.00€
Spécification
Type de produit Aiguille de pipetage
Type de pointe d’aiguille Émoussée à 90°
Consulter d'autres spécifications
Produits 17
Code produit Marque Calibre d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Matériau Type de connexion Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Calibre d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Matériau Type de connexion Prix Quantité et disponibilité  
11774726
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7932
20 G 1,5 in Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-05-2024
pour voir le stock disponible 
11776824
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
9872
16 G 4 po Stainless Steel, Acier inoxydable (embase) Luer femelle
760.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11796824
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
9870
14 G 4 po Stainless Steel, Acier inoxydable (embase) Luer femelle
760.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11706834
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
9871
14 G 6 po Stainless Steel, Acier inoxydable (embase) Luer femelle
760.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11786824
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
9873
16 G 6 po Stainless Steel, Acier inoxydable (embase) Luer femelle
760.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11786814
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
9876
20 G 4 po Stainless Steel, Acier inoxydable (embase) Luer femelle
760.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11796814
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
9874
18 G 2 po Stainless Steel, Acier inoxydable (embase) Luer femelle
760.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11754726
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7930
24 G 1 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11764726
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7931
22 G 1,5 in Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11774936
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7935
18 G 2 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11705825
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7941
14 G 4 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
292.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11715825
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7942
14 G 6 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11784936
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7936
18 G 4 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11764936
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7934
20 G 6 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11794936
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7937
18 G 6 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
292.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11785815
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7938
16 G 2 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
258.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
11795815
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
7939
16 G 4 po Nickelée (embase), Acier inoxydable Luer
723.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
Embase en acier inox 316 avec tubulure en acier inox 316
  • Les aiguilles 14-825-16A à -16N et 14-818-106A à -106C sont toutes équipées d’embases en laiton nickelé standard et de canules en acier inox de type 304
  • Les aiguilles 01-290-29 à -35 sont équipées d’embases Luer femelles filetées en acier inox de type 316 Micro-Mate™ et de canules en acier inox de type 316
  • Elles possèdent toute une pointe arrondie à 90°
Spécification
Spécification
Aiguille de pipetage
Émoussée à 90°