Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum anti-carottage
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
Marque:  Cadence Science™ 9863
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11736834
  • 1330.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
  • Embase en acier inox Micro-Mate 316
  • Tubes en acier inox 316
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (embase)
Pour une pénétration plus facile et minimiser le carottage et le suivi
Aiguille de pénétration
Extrémité déviée
20 G
6 po
12 Aiguilles