Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum anti-carottage
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
Marque:  Cadence Science™ 9860
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11786844
  • 1330.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
  • Embase en acier inox Micro-Mate 316
  • Tubes en acier inox 316
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316), Acier inoxydable (embase)
Pour une pénétration plus facile et minimiser le carottage et le suivi
Aiguille de pénétration
15 cm
18 G
6 po
12 Aiguilles
Extrémité déviée