Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum anti-carottage
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
Marque: Cadence Science™ 9861
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
- Embase en acier inox Micro-Mate 316
- Tubes en acier inox 316
Spécification
Acier inoxydable (embase) | |
Pour une pénétration plus facile et minimiser le carottage et le suivi | |
Aiguille de pénétration | |
Extrémité déviée |
18 G | |
12 po | |
12 Aiguilles |