Learn More
Cadence Science™ Petites aiguilles d’alimentation vétérinaire réutilisables : Courbe
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
Marque: Cadence Science™ 7913
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
- Pour l’intubation des animaux de laboratoire
- Styles de tubulures droites et incurvées
- De nombreuses tailles standard sont disponibles, de petite à grande taille
- Courbe
- Autoclavables
Petites aiguilles vétérinaires
- Pour les animaux de 0,7 oz à 1 lb, 5 oz (20 à 600 g)
Spécification
Aiguille courbe d’alimentation vétérinaire | |
Acier inoxydable | |
Petit animal, idéal pour l’alimentation et le dosage | |
2 in | |
0,088 in |
Autoclavables | |
Non | |
18G | |
0,51 cm | |
0,023 cm |