Learn More
Cadence Science™ Petites aiguilles d’alimentation vétérinaire réutilisables : Courbe
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
820.00€
Spécification
Type de produit | Aiguille courbe d’alimentation vétérinaire |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Acier inoxydable |
Jetable | Non |
À utiliser avec (application) | Petit animal, idéal pour l’alimentation et le dosage |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de la bille | Jauge | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de la bille | Jauge | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11745505
|
Cadence Science™
7912 |
0,088 in | 18G | 1,5 in |
820.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11790805
|
Cadence Science™
7913 |
0,088 in | 18G | 2 in |
820.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17247470
|
Cadence Science™
7917 |
0,157 in | 14G | 3 in |
820.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16471281
|
Cadence Science™
7910 |
0,088 in | 20G | 1,5 in |
820.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
- Pour l’intubation des animaux de laboratoire
- Styles de tubulures droites et incurvées
- De nombreuses tailles standard sont disponibles, de petite à grande taille
- Courbe
- Autoclavables
Petites aiguilles vétérinaires
- Pour les animaux de 0,7 oz à 1 lb, 5 oz (20 à 600 g)
Spécification
Aiguille courbe d’alimentation vétérinaire | |
Acier inoxydable | |
Petit animal, idéal pour l’alimentation et le dosage |
Autoclavables | |
Non |