Learn More
Hémipentahydrate de chlorure de cadmium, ACS, 79,5à 81,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407296
35.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7790-78-5
MFCD00799071
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7790-78-5
MFCD00799071
Cadmium chloride is also used for photocopying, dyeing and electroplating. Useful in pyrotechnic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride hemipentahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 79.5-81.0%
Formule moléculaire CdCl2·2.5H2O
Informations sur la solubilité Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 228.36 (183.32 Anhydrous)
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6513
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline