Learn More
Hémipentahydrate de chlorure de cadmium, ACS, 79,5à 81,0 %, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 012373.18
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7790-78-5 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 50g
Code produit. 11391759
  • 46.61€ / 50g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
7790-78-5
CdCl2·2.5H2O
MFCD00799071
Spécification
Cadmium chloride hemipentahydrate
79.5-81.0%
MFCD00799071
Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Cristalline
Odorless
Hygroscopic
50g
7790-78-5
CdCl2·2.5H2O
White crystalline
228.36 (183.32 Anhydrous)
ACS
1.6513
Blanc
Vidéos
FDS Documents