Learn More
Feuille de cadmium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,9975 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048733
78.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-43-9
Cd
112.41
MFCD00010914
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
23973
CHEBI:22977
[Cd]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-43-9
Cd
112.41
MFCD00010914
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
23973
CHEBI:22977
[Cd]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cadmium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 50 mm
Nom IUPAC cadmium
Pourcentage de pureté 99.9975%
Qualité Puratronic™
Poids ≈10.8g/50x50mm
Forme Feuille