Learn More
Bouton/lingot de cadmium, ≈36 mm (1,4 po) de diamètre x 8 mm (0,3 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium ingot/button |
Couleur | Blue-White |
Note relative au nom | ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick |
CAS | 7440-43-9 |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule moléculaire | Cd |
Numéro MDL | MFCD00010914 |
Quantité | 1 Pc. |
Synonyme | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
Clé InChI | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |