Learn More
Iodure de cadmium, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392218
108.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7790-80-9
CdI2
366.223
MFCD00010920
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
24635
cadmium(2+) ; diiodure
[Cd+2].[I-].[I-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7790-80-9
CdI2
366.223
MFCD00010920
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
24635
cadmium(2+) ; diiodure
[Cd+2].[I-].[I-]
It is used in lithography, photography, electroplating, as an intermediate and in the manufacturing of phosphors, lubricants, electrode position of Cadmium,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Photographie, gravure et lithographie, chimie analytique, électrodéposition du cadmium, fabrication de phosphores, lubrifiants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 787°C
Nom chimique ou matériau Cadmium iodide
Point de fusion 387°C to 389°C
Couleur Vert-jaune
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1621
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol, ether, acetone, ammonia, and acids
Poids de la formule 366.21
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.67 g/mL