Learn More
Sulfate de cadmium hydraté, cristallin blanc, 99,996 % (à base de métaux), Alfa Aesar™
61.40€ - 221.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 15244-35-6
Formule moléculaire 3CdSO4·8H2O
Numéro MDL MFCD00151655
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
11380909 FDS Afficher les documents Alfa Aesar
010675.09
10g 61.40€
10g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 5 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11370909 FDS Afficher les documents Alfa Aesar
010675.18
50g 221.00€
50g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 3 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Spécification
Identifiants chimiques
15244-35-6
3CdSO4·8H2O
MFCD00151655
Spécification
Cadmium sulfate hydrate
99.996% (Metals basis)
MFCD00151655
208.46 (Anhydrous)
3.08 g/cm3
Blanc
10g
15244-35-6
3CdSO4·8H2O
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ethyl acetate.
Crystals
1.565
>40°C to H2O