Learn More
Merck Millipore Agoniste lissé Calbiochem™, SAG
Un agoniste lissé perméable aux cellules, SAG, CAS 364590-63-6, module le couplage de Smo avec son effecteur en aval en interagissant avec le domaine heptahélique Smo (KD =59 nM).
Marque:  Merck Millipore 566660-1MG
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15340394
  • 284.00€ / 1mg
Expédition estimée
30-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Conditionnement sous gaz inerte
Spécification
Spécification
98% by HPLC
Hygroscopic
Protect from Light
364590-63-6
599g/mol
Light yellow solid
1mg
C28H28ClN3OS·2HCl·2H2O
DMSO or H2O