Learn More
Sel disodique de calcéine, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120276
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Glass Bottle
108750-13-6
C30H25N2NaO13
644.521
MFCD00082336
WFTKXUHBPZFOMD-UHFFFAOYSA-M
131674686
sodium;2',7'-bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-6'-hydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-olate
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)[O-])O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na+]
108750-13-6
C30H25N2NaO13
644.521
MFCD00082336
WFTKXUHBPZFOMD-UHFFFAOYSA-M
131674686
sodium;2',7'-bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-6'-hydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-olate
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)[O-])O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na+]
pour complexométrie
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Calcein Disodium Salt
Note relative au nom For complexometry
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 666.5g/mol
Conditionnement Glass Bottle
Couleur Red
Quantité 1 g
Forme physique Powder