Learn More
Oxyde d’aluminium de calcium, poudre blanche, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11338077
107.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12042-68-1
Al2CaO4
158.037
MFCD00049722
XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
159415
calcium ; oxydo(oxo)alumane
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12042-68-1
Al2CaO4
158.037
MFCD00049722
XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
159415
calcium ; oxydo(oxo)alumane
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Calcium aluminum oxide is used as a precursor in the production of naphtha steam reforming catalysts, refinery gas steam reforming catalysts, aluminum chlorohydrate, secondary hydrocarbon steam reforming catalysts. It is also used in the production of refractory and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Calcium aluminum oxide
Point de fusion 1600°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 158.02
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.981 g/cm3