Learn More
Oxyde d’aluminium de calcium, poudre blanche, 99 % (base métallique), Alfa Aesar™
58.40€ - 435.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 12042-68-1
Formule moléculaire Al2CaO4
Molecular Weight (g/mol) 158.037
Numéro MDL MFCD00049722
InChI Key XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
PubChem CID 159415
IUPAC Name calcium ; oxydo(oxo)alumane
SMILES [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
11328077 FDS Afficher les documents Alfa Aesar
022646.06
5g 58.40€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11338077 FDS Afficher les documents Alfa Aesar
022646.14
25g 136.00€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11348077 FDS Afficher les documents Alfa Aesar
022646.22
100g 435.00€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Spécification
Identifiants chimiques
12042-68-1
158.037
XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
159415
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Al2CaO4
MFCD00049722
calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
calcium ; oxydo(oxo)alumane
Spécification
Calcium aluminum oxide
99% (Metals basis)
MFCD00049722
Insoluble in water.
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
158.037
158.02
2.981
Hygroscopic
1600°C
12042-68-1
Al2CaO4
calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
calcium ; oxydo(oxo)alumane
159415
Poudre
Odorless
Blanc
5g