Learn More
Carbonate de calcium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391749
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
carbonate de calcium
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
carbonate de calcium
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Manufacture of paint, rubber, plastics, etc. In food, cosmetics, and pharmaceuticals. As soil conditioner, neutralizer of surface waters, and as an industrial acid neutralizerIt is used medicinally as a calcium supplement or as an antacid. It is also used for industrial purposes. Calcium carbonate is the most widely used mineral in paper, plastics, paints and coatings industries. Hierarchical hollow calcium carbonate particles shows an useful application as anticancer drug carrier. It plays an essential role to catalyze alcoholysis of fats and oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Fabrication de peinture, caoutchouc, plastiques, etc.
  • Alimentation, cosmétiques et produits pharmaceutiques
  • Comme fertilisant pour sol, neutralisant des eaux de surface et neutralisant d’acide industriel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 14,1657
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water; Soluble in diluted acids
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.6583
Densité 2.93 g/mL