Learn More
Carbonate de calcium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, précipité, 98,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number 15681080
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
[Ca++].[O-]C([O-])=O
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, précipité, 98,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Calcium Carbonate(Caco3)
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CaCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09g/mol
Pourcentage de pureté 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Qualité puriss.
Densité 2.93g/mL at 25°C