Learn More
Alfa Aesar™ Carbonate de calcium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique)
Marque:  Alfa Aesar™ 010679.36
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 471-34-1 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Code produit. 11390909
  • 1818.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
471-34-1
100.086
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
10112
carbonate de calcium
CCaO3
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CHEBI:3311
C(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Spécification
Calcium carbonate
(Base des métaux)
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
carbonate de calcium
10112
100.09
99.99%
2.930 g/mL
1.6583
800°C (decomposition)
471-34-1
CCaO3
14,1657
Very low solubility in water.
C(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
100.086
CHEBI:3311
Poudre
Puratronic™
Odorless
Blanc
500g
Vidéos
FDS Documents