Learn More
Chlorure de calcium, anhydre, granulaire, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15687720
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10043-52-4
CaCl2
110.98
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
calcium ; dichlorure
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
10043-52-4
CaCl2
110.98
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
calcium ; dichlorure
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Anhydre, granulaire, ≤ 7,0 mm, ≥ 93,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Quantité 100 g
Formule linéaire CaCl2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 110.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥93%
Tension de vapeur 0.01 mmHg (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride