Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, ≥ 99,0 %, qualité ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Tambour avec revêtement
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Point d’ébullition | 1.90°C (1.013hPa) |
Nom chimique ou matériau | Calcium chloride dihydrate |
Point de fusion | 765°C |
Couleur | Incolore |
pH | 4,5 - 8 |
Forme physique | Solid |
Quantité | 2.5 kg |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 147.01g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.0% |