Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, 99 %, pour biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Chloride Dihydrate |
Point de fusion | 175.0°C |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | CaCl2·2H2O |
Merck Index | 15,1661 |
Informations sur la solubilité | Clear colorless |
Poids de la formule | 147.02 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Qualité | Biochimie |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride dihydrate