Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
38.39 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium chloride dihydrate |
Point de fusion | 175.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C) |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | CaCl2·2H2O |
Fieser | 01,104 |
Merck Index | 15,1661 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride dihydrate