Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Chloride Dihydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC |
Quantité | 1 kg |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 147.01g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 103% |
Qualité | puriss. |