Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, Puriss. p.a., réactif, réac. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Chloride Dihydrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Quantité | 500 g |
Numéro MDL | MFCD00149613 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 147.01g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.