Learn More
Chlorure de calcium dihydraté (cristaux blancs à poudre), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
Chlorure de calcium dihydraté (cristaux blancs à poudre)
Le chlorure de calcium convient à la préparation des solutions tampons.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Chloride Dihydrate |
Point de fusion | 175°C |
Couleur | Beige-blanc |
pH | 4.5 to 6.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 105.0 % |
Merck Index | 15, 1661 |
Poids de la formule | 147.02 |
Pourcentage de pureté | 99.0 to 105.0% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium Chloride Dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride