Learn More
D-saccharate de calcium tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043295
54.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5793-89-5
C6H16CaO12
320.26
MFCD00150704
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
calcium saccharate, unii-6ap9j91k4v, d-saccharic acid calcium salt tetrahydrate, calcium d-glucarate tetrahydrate, calcium d-saccharate tetrahydrate, calcium saccharat-4-wasser, calcium saccharate usan:usp:inn, calcium saccharate usp, calcium d-glucarate, tetrahydrate, calcium d-glucarate 1:1 , tetrahydrate
16211545
calcium ; (2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioate ; tétrahydrate
C(C(C(C(=O)[O-])O)O)(C(C(=O)[O-])O)O.O.O.O.O.[Ca+2]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5793-89-5
C6H16CaO12
320.26
MFCD00150704
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
calcium saccharate, unii-6ap9j91k4v, d-saccharic acid calcium salt tetrahydrate, calcium d-glucarate tetrahydrate, calcium d-saccharate tetrahydrate, calcium saccharat-4-wasser, calcium saccharate usan:usp:inn, calcium saccharate usp, calcium d-glucarate, tetrahydrate, calcium d-glucarate 1:1 , tetrahydrate
16211545
calcium ; (2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioate ; tétrahydrate
C(C(C(C(=O)[O-])O)O)(C(C(=O)[O-])O)O.O.O.O.O.[Ca+2]
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-saccharate (acide D-glucarique) est utilisé pour étudier ses propriétés chimiopréventives potentielles et ses propriétés anti-oxydantes au niveau des dommages induits par le péroxynitrite.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,43 g/L).
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Calcium D-saccharate tetrahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Beilstein 3821334
Merck Index 14,1700
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.43g/L).
Poids de la formule 320.26
Pourcentage de pureté 98%