Learn More
Fluorure de calcium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407324
39.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7789-75-5
CaF2
78.08
MFCD00010907
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
84512
CHEBI:35437
[F-].[F-].[Ca++]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7789-75-5
CaF2
78.08
MFCD00010907
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
84512
CHEBI:35437
[F-].[F-].[Ca++]
Calcium fluoride is the commercially important source of fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers. It is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition ca 2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metal basis)
Beilstein EM>5,
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids de la formule 78.08
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.434
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 3.18 g/cm3