Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, 98%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120290 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 15642750
Marque: Honeywell-Fluka 255548100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Sulfate Dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Formule linéaire CaSO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
Poids de la formule 172.17g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.320g/cm3