Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, ≥99%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Product Code. p-7120289 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
1kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15647750
Brand: Honeywell Research Chemicals C3771500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate dihydrate
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire CaSO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
Poids de la formule 172.17g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly