Learn More
Calcium, technique, métal, granulaire, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25g
100g
250g
7440-70-2
1484°C
Gris
40.07g/mol
845°C
14
85314
Ca
Récipient de poudre en plastique
7440-70-2
1484°C
Gris
40.07g/mol
845°C
14
85314
Ca
Récipient de poudre en plastique
Ca, numéro CAS-7440-70-2, 100 g, 1 484°C, gris, 40,07 g/mol, 845°C, 85314, pot de poudre en plastique, solide
Quantité 100g
Forme physique Solide
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.