Learn More
Oxyde de zirconium de calcium, 99,2 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048980
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
12013-47-7
CaO3Zr
179.299
MFCD00015982
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
calcium zirconate, calcium oxozirconiumbis olate, calcium;dioxido oxo zirconium, calcium 2+ oxozirconiumbis olate
16212531
calcium ; dioxydo(oxo)zirconium
[O-][Zr](=O)[O-].[Ca+2]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
12013-47-7
CaO3Zr
179.299
MFCD00015982
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
calcium zirconate, calcium oxozirconiumbis olate, calcium;dioxido oxo zirconium, calcium 2+ oxozirconiumbis olate
16212531
calcium ; dioxydo(oxo)zirconium
[O-][Zr](=O)[O-].[Ca+2]
Calcium zirconium oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Calcium zirconium oxide
Point de fusion 2550°C
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in Nitric acid.
Poids de la formule 179.3
Pourcentage de pureté 99.2%