Learn More
Acide calconcarboxylique, Honeywell™
83.65 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Glass Bottle
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calconcarboxylic Acid |
Point de fusion | 300°C |
Note relative au nom | For complexometry |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 727492 |
Poids de la formule | 438.41g/mol |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Couleur | Violet |
Quantité | 10 g |
Forme physique | Powder |