Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température et humidité
Le certificat d’étalonnage BINDER™ pour la température et l’humidité mesure la température et l’humidité avec divers points de mesure.
Marque: BINDER™ 8012-1614
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Description
- Un point de mesure de l’humidité
- Certificat inclus
- Point de mesure de l’humidité au centre de la chambre
- Mesure de la température (conformément à la norme DIN12880) et de l’humidité à 25°C / 60 % de HR ou à des valeurs spécifiées
Spécification
Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 | |
Certificat d’étalonnage, température et humidité | |
Mesure de température et d’humidité |
Certificat d’étalonnage, température et humidité - mesure de la température (selon la norme DIN12880) et de l’humidité, certificat inclus, 27 points de mesure de la température et 1 point de mesure de l’humidité, à 25°C / HR 60 % (ou aux valeurs spécifiées) | |
27 points de mesure |