Learn More
Draeger Safety Bouteille de gaz d’étalonnage de 60 L
La bouteille de 60 L de gaz d’étalonnage de sécurité Dräger est un mélange de gaz multiples et est conservée dans une boîte non rechargeable.
Marque: Draeger Safety 6811130
Informations supplémentaires : Poids : 0.66600kg Transport : UN number : 1956 Chem class : 2.2
Description
- Il contient 2,5 % de méthane (CH4), 57 % de LEL, 15 ppm de sulfure d’hydrogène (H2S), 50 ppm de monoxyde de carbone (CO) et également 18 % d’oxygène (O2) dans un fond d’azote
- La bouteille de gaz d’étalonnage peut être utilisée seule avec une station BumpTest Dräger ou nécessite l’utilisation d’un régulateur et d’une tubulure
Spécification
60 l | |
Gaz d’étalonnage |