Learn More
Thermo Scientific™ Carrousels de validation de l’étalonnage
Les normes de vérification automatisée des performances Thermo Scientific™ (CVC) garantiront l’exactitude et la fiabilité de vos données tout en économisant du temps et de l’argent.
6137.50€ - 7375.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Tous les étalons contenus dans le CVC sont certifiés dans le laboratoire Thermo Fisher Scientific accrédité ISO/CEI 17025 et bénéficient d’une traçabilité NIST (États-Unis) ou NPL (Royaume-Uni). |
---|---|
Description | Traçabilité NIST |
À utiliser avec (équipement) | Evolution 201, 220, 260 Bio et 300 |
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11556959
|
Thermo Scientific™
10010721 |
Validation des performances de routine - filtres NPL traçables | Smart Base |
6137.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10031518
|
Thermo Scientific™
840-213000 |
Validation de la conformité à la pharmacopée - EP | Smart Base |
7375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les normes de vérification automatisée des performances Thermo Scientific™ (CVC) garantiront l’exactitude et la fiabilité de vos données tout en économisant du temps et de l’argent. Le CVC fournit des matériaux de référence certifiés dans une configuration entièrement automatisée pour une vérification mains libres des performances de votre spectrophotomètre Thermo Scientific™.
- Simplifiez vos procédures de qualification en automatisant la vérification des performances des spectrophotomètres UV-Visible
- Chaque CVC a son propre numéro de série. Il correspond automatiquement aux fichiers de données contenant les valeurs étalons et les spécifications de l’instrument
- Les rapports de résultats générés sont prêts pour l’impression ou pour l’archivage
- Les normes incluses sont traçables par rapport aux normes primaires du NIST™ ou aux normes physiques fondamentales
- Les CVC sont disponibles en configurations standard ou conformes à la pharmacopée
Tests de vérification complète des performances
- Précision et reproductibilité des longueurs d’onde
- Précision et reproductibilité photométriques
- Excitation croisée (%)
- Résolution
- Bruit de fond
- Stabilité ou dérive photométrique
- Linéarité de la ligne de base
Gagnez du temps, réduisez le nombre d’erreurs
- Vous évite d’avoir à copier des valeurs étalons à partir de certificats
- Élimine le besoin d’analyser les étalons individuellement
- Vous évite d’avoir à faire correspondre les étalons aux données
- Élimine la nécessité de calculs manuels
- Élimine la nécessité de transcription manuelle et de création de rapports pour les résultats
Informations de commande :
L’unité est expédiée dans une boîte en plastique thermo-isolée pour une protection maximale lors du stockage. Conservez la boîte et l’emballage afin de les utiliser lors du renvoi de l’unité pour un réétalonnage périodique. Les carrousels de validation d’étalonnage peuvent être utilisés avec Thermo Scientific™ INSIGHT™ et INSIGHT Security, Thermo Scientific™ VISIONpro™ et VISIONsecurity™. Les CVC conformes à la pharmacopée sont compatibles avec les spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution 300, 260 Bio, 220 et 201.
Spécification
Tous les étalons contenus dans le CVC sont certifiés dans le laboratoire Thermo Fisher Scientific accrédité ISO/CEI 17025 et bénéficient d’une traçabilité NIST (États-Unis) ou NPL (Royaume-Uni). | |
Traçabilité NIST | |
Evolution 201, 220, 260 Bio et 300 |