Learn More
Ansell Edmont™ Gants thermorésistants Marigold™ Calorproof Molleton™
Click to view available options
Dimensions:
10
Description
- Excellente résistance à l’abrasion
- Bonne résistance aux coupures et à l’abrasion
- Restent flexibles au contact de la chaleur
- Cuir de vache refendu et traité contre la chaleur
- Parfaits pour le soudage, la chaudronnerie et la manipulation de pièces chaudes
Spécification
Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
Latex Free | Oui |
Matériau | Cuir |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 10 |
Matériau de revêtement | Cuir |
Quantité | 1/boîte |
Résistant à | Haute température |