Learn More
Honeywell KCL™ Camapren™ 720 Gloves
Catalog Number p-7146307
Click to view available options
Dimensions:
7
8
Honeywell KCL™ Camapren™ 720 Gloves are constructed of polychloroprene and natural latex for chemical and mechanical resistance.
  • Sensibilité exceptionnelle
  • Bonne préhension lors de la manipulation de pièces grasses et huileuses
  • Grande souplesse même à basse température
  • Grande élasticité
  • Confort extrême
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Latex Free Non
Matériau Polychloroprène, Latex, Coton
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,65 mm
Indice de perforation 1
Indice de déchirure 1
Longueur (métrique) de 290 à 310 mm