Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonne GC capillaire
Idéal pour une utilisation avec de l’alcool, des acides libres, des esters méthyliques d’acides gras, des composés aromatiques, des solvants et des huiles essentielles
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 054428
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Colonne privilégiée pour les composés de biphényle polychloré (PCB)
- Sépare les PCB sur la substitution des bagues ortho ainsi que le point d’ébullition
- Température maximale de 370°C
Spécification
0,25 mm | |
260/280°C | |
0,25 μm | |
60 m |