Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Excellents pour l’analyse du point de fusion en laboratoire
Marque:  Hirschmann™ 9211515
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10029770
  • 106.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
  • Tubes capillaires
  • Une extrémité fermée
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée
1,15 mm
150 mm
4 x 250/Pk.